Läs mer
Metyl-2-amino-5-klorbensoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11339016
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339016 5 g 5g
11349016 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339016 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20187.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5202-89-1 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5202-89-1
Molekylformel C8H8ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 185.607
MDL-nummer MFCD00007837
InChI-nyckel IGHVUURTQGBABT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-chloroanthranilate, methyl2-amino-5-chlorobenzoate, 5-chloroanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-chloro-, methyl ester, 2-amino-5-chlorobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid, 5-chloro-, methyl ester, 2-amino-5-chloro-benzoic acid methyl ester, pubchem3346, acmc-1axns, methyl-5-chloroanthranilate
PubChem CID 78878
IUPAC-namn metyl-2-amino-5-klorbensoat
LEDER COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
Smältpunkt 67°C to 70°C
Kokpunkt 168°C to 170°C (1 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1072894
Formel vikt 185.61
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.