Läs mer
Metyl 2-amino-5-fluorbensoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11349735
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349735 5 g 5g
11359735 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349735 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19778.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 319-24-4 | C8H8FNO2 | 169.155 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 319-24-4
Molekylformel C8H8FNO2
Molekylvikt (g/mol) 169.155
MDL-nummer MFCD03791308
InChI-nyckel PUDDYSBKCDKATP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-fluorobenzoic acid methyl ester, methyl2-amino-5-fluorobenzoate, methyl 5-fluoroanthranilate, methyl 2-amino-5-fluoro-benzoate, benzoic acid, 2-amino-5-fluoro-, methyl ester, 2-amino-5-fluoro benzoic acid methyl ester, 2-amino-5-fluoro-benzoic acid methyl ester, pubchem3558, acmc-209hpn, ksc495g7j
PubChem CID 2783401
IUPAC-namn metyl-2-amino-5-fluorbensoat
LEDER COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-amino-5-fluorobenzoate
Smältpunkt 21°C to 25°C
Densitet 1.26
Kokpunkt 100°C to 102°C (0.5 mmHg)
Flampunkt 132°C (269°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2803210
Formel vikt 169.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.