Läs mer
Metyl 2-amino-5-metoxibenzoat, 96 %
Produktkod. 15410918
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410918 250 mg 250mg
15490908 1 g 1g
15400918 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54704.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
CAS: 2475-80-1 | C9H11NO3 | 181,19 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier
och färgämnen.
Löslighet Lite löslig (1,1 g
/L) (25 C) °i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och syror. Fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2475-80-1
Molekylformel C9H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 181.19
MDL-nummer MFCD09038482
InChI-nyckel MOVBJUGHBJJKOW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13052275
IUPAC-namn metyl-2-amino-5-metoxibensoat
LEDER COC(=O)C1=C(N)C=CC(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-amino-5-methoxybenzoate
Smältpunkt 32°C to 33°C
Kvantitet 250 mg
Synonym benzoic acid, 2-amino-5-methoxy-, methyl ester, methyl2-amino-5-methoxybenzoate, 2-amino-5-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl 5-methoxyanthranilate, benzoic acid,2-amino-5-methoxy-, methyl ester, methyl 6-amino-m-anisate, acmc-1cnv1, intermediates-zcf02665, 2-amino-5-methoxybenzoic acid,methyl ester, 2-amino-5-methoxy-benzoic acid methyl ester
Löslighetsinformation Slightly Soluble (1.1g/L) (25°C) in water.
Formel vikt 181.19
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.