Läs mer
Metyl 2-amino-5-metyltiophen-3-karboxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Amino-5-methylthiophene-3-carboxylate |
| CAS | 19369-53-0 |
| Molekylformel | C7H9NO2S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Amino-3-(methoxycarbonyl)-5-methylthiophene, 2-Amino-5-methylthiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-5(6(8)11-4)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(C)sc1N |
| IUPAC-namn | Metyl 2-amino-5-metyltiofen-3-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.22 |
| Formel vikt | 171.0354 |