Läs mer
Metyl 2-amino-5-metyltiophen-3-karboxylat, TRC
Produktkod. 30475212
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30475212 500 mg
1 options
Produktkod. 30475212 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM286865500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-Amino-5-methylthiophene-3-carboxylate
CAS 19369-53-0
Molekylformel C7H9NO2S
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Amino-3-(methoxycarbonyl)-5-methylthiophene, 2-Amino-5-methylthiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-5(6(8)11-4)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
LEDER COC(=O)c1cc(C)sc1N
IUPAC-namn Metyl 2-amino-5-metyltiofen-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 171.22
Formel vikt 171.0354