Läs mer
Metyl 2-aminobenzoat (metylanthranilat), Mikromol™
Produktkod. 17962936
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17962936 100 mg
1 options
Produktkod. 17962936 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0142.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metyl-2-aminobenzoat (metylanthranilat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Anthranilic Acid Methyl Ester
CAS 134-20-3
Analyt- eller komponentnamn Anthranilic Acid Methyl Ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H9 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Methylanthranilate, Methyl 2-aminobenzoate, 2-Aminobenzoic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
LEDER COC(=O)c1ccccc1N
IUPAC-namn Metyl-2-aminobenzoat
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 151,0633 g/mol