Läs mer
Metyl 2-aminonikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10544885
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10544885 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10337594 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10525574 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10544885 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM07908EB
Kemiska identifierare
CAS 14667-47-1
Molekylformel C7H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00128872
InChI-nyckel NZZDEODTCXHCRS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 351633
IUPAC-namn metyl-2-aminopyridin-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC=CN=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material methyl 2-aminonicotinate
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Synonym methyl 2-aminonicotinate, 2-amino-nicotinic acid methyl ester, 2-aminonicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, methyl2-aminonicotinate, pubchem16778, methyl?2-aminonicotinate, methyl 2-amino-nicotinate, acmc-1c0pk, aminonicotinsauremethylester
Formel vikt 152.15
Procent renhet 97%