Läs mer
Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate, 98%
Produktkod. 10724682 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10724682 1 g Glass bottle 1g
10565670 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10724682 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430060010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6937-03-7 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6937-03-7
Molekylformel C7H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD04039316
InChI-nyckel SVWWNEYBEFASMP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate
Smältpunkt 145.0°C to 148.0°C
Färg White to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 2-aminoisonicotinate, 2-aminopyridine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-aminoisonicotinic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl pyridin-2-amine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, methyl 2-amino-4-pyridinecarboxylate, methyl-2-aminopyridine-4-carboxylate, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid methylester, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, methyl-2-aminoisonicotinat
LEDER COC(=O)C1=CC(=NC=C1)N
PubChem CID 236984
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.