missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2-Aminothioazole-4-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Aminothioazole-4-carboxylate |
| CAS | 118452-04-3 |
| Molekylformel | C5 H6 N2 O2 S |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-9-4(8)3-2-10-5(6)7-3/h2H,1H3,(H2,6,7) |
| LEDER | COC(=O)c1csc(N)n1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.18 |
| Formel vikt | 158.015 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?