Läs mer
Metyl 2-aminotiofen-3-karboxylat, 97 %
Produktkod. 15471748
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471748 5 g 5g
15461748 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15471748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55482.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 4651-81-4 | C6H7NO2S | 157,19 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig
råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Undvik starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4651-81-4
Molekylformel C6H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 157.19
MDL-nummer MFCD00159547
InChI-nyckel DGGJQLCAYQCPDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-amino-3-thenoate, methyl 2-amino-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-3-methoxycarbonylthiophene, methyl2-aminothiophene-3-carboxylate, 2-amino-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, zlchem 402, pubchem5551, maybridge1_003714, 2-amino-thiophene-3-carboxylicacidmethylester
PubChem CID 78381
IUPAC-namn metyl-2-aminotiofen-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(N)SC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
Smältpunkt 76 °C till 81 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 157.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.