missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2-(Benzhydrylthio)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-(Benzhydrylthio)acetate |
| CAS | 118286-24-1 |
| Molekylformel | C16 H16 O2 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl 2-(Benzhydrylthio)acetate, Methyl 2-[(Diphenylmethyl)thio]acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O2S/c1-18-15(17)12-19-16(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,16H,12H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CSC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | methyl 2-benzhydrylsulfanylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.362 |
| Formel vikt | 272.087 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?