missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2-Benzylhydrazinecarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Benzylhydrazinecarboxylate |
| CAS | 69353-11-3 |
| Molekylformel | C9H12N2O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O2/c1-13-9(12)11-10-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | COC(=O)NNCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | methyl N-(benzylamino)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vikt | 180.0899 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?