Läs mer
(±)-Methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-(dimethoxyphosphinyl)acetate, 95%
Produktkod. 10282572 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10282572 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10282572 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 370040050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 88568-95-0 | C13H18NO7P | 331.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-(dimethoxyphosphinyl)acetate
Namnnotering 95%
CAS 88568-95-0
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 77.0°C to 80.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C13H18NO7P
MDL-nummer MFCD00043304
Kvantitet 5 g
Synonym methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, +/--benzyloxycarbonyl-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-cbz-2-phosphonoglycine trimethyl ester, n-benzyloxy carbonyl, +/--cbz-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-dimethoxyphosphoryl-acetate, +/--n-cbz-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, z-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, cbz-alpha-phosphono-dl-glycine trimethyl ester
InChI-nyckel GSYSFVSGPABNNL-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)P(=O)(OC)OC
IUPAC-namn methyl 2-dimethoxyphosphoryl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)acetate
Molekylvikt (g/mol) 331.26
PubChem CID 2734718
Formel vikt 331.26
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (#1)-Methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-(dimethoxyphosphinyl)acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.