Läs mer
Metyl 2-[Bis(2,2,2-trifluoretoxi)fosfinyl]propionat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-[Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphinyl]propionate |
| CAS | 88738-84-5 |
| Molekylformel | C8H11F6O5P |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Methyl 2-[Bis-O-(2,2,2-trifluoroethyl)phosphono]propionate, 2-[Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphinyl]-methyl Ester Propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11F6O5P/c1-5(6(15)17-2)20(16,18-3-7(9,10)11)19-4-8(12,13)14/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)C(C)P(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | Metyl 2-[bis(2,2,2-trifluoretoxi)fosforyl] propanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.13 |
| Formel vikt | 332.0248 |