missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 2-Bromo-2-methylpropanoate, TRC

Produktkod. 30471485
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30471485 1 g
30471848 10 g
30471329 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30471485 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2964951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 23426-63-3
Molekylformel C5H9O2Br
Molekylvikt (g/mol) 181.02
IUPAC-namn methyl 2-bromo-2-methylpropanoate
LEDER COC(=O)C(C)(C)Br

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 2-Bromo-2-methylpropanoate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H9BrO2/c1-5(2,6)4(7)8-3/h1-3H3
Formel vikt 179.9786
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.