missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2-Bromo-2-methylpropanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Bromo-2-methylpropanoate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9BrO2/c1-5(2,6)4(7)8-3/h1-3H3 |
| Formel vikt | 179.9786 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?