Läs mer
Metyl 2-brom-3-furoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10728265
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10728265 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10152994 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10728265 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC64722CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 197846-06-3
Molekylformel C6H5BrO3
Molekylvikt (g/mol) 205.01
MDL-nummer MFCD09879944
InChI-nyckel XXUUZVIMSVBWIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-bromo-3-furoate, 3-furancarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromofuran-3-carboxylic acid methyl ester, 3-furancarboxylic acid,2-bromo-, methyl ester
PubChem CID 10845885
IUPAC-namn metyl-2-bromofuran-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(Br)OC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-bromo-3-furoate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.01
Procent renhet 97%