Läs mer
Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate, 98%
Produktkod. 15428418
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428418 25 g 25g
15438418 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61831.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 131001-86-0 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Metyl-2-brom-3-metylbensoat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl 2-brom-3-metylbensoat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131001-86-0
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.07
MDL-nummer MFCD00144762
InChI-nyckel QAOFGUXVDAZKBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl2-bromo-3-methylbenzoate, benzoic acid, 2-bromo-3-methyl-, methyl ester, 2-bromo-3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 2-bromo-3-methyl-benzoate, pubchem3966, acmc-1c3gk, methyl 2-bromo-m-toluate, intermediates-zcf02010, ksc495c9h
PubChem CID 10823279
IUPAC-namn metyl-2-brom-3-metylbensoat
LEDER COC(=O)C1=C(Br)C(C)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate
Färg Rött
Kvantitet 25 g
Beilstein 4177165
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 229.07
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.