Läs mer
Methyl-2-bromo-4-bromomethylbenzoate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Methyl-2-bromo-4-bromomethylbenzoate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8Br2O2/c1-13-9(12)7-3-2-6(5-10)4-8(7)11/h2-4H,5H2,1H3 |
| Formel vikt | 305.8891 |