Läs mer
Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate, 98%
Produktkod. 11476986
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476986 25 g 25g
11486986 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25309.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27007-53-0 | C8H6BrClO2 | 249.488 g/mol
Metyl-2-brom-5-klorbensoat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl 2-bromo-5-klorbensoat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27007-53-0
Molekylformel C8H6BrClO2
Molekylvikt (g/mol) 249.488
MDL-nummer MFCD00144763
InChI-nyckel BIECSXCXIXHDBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-chlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-5-chloro-, methyl ester, pubchem11238, acmc-1cr8r, ksc494q3f, methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate, methyl 2-bromo-5-chloro-benzoate, methyl 2-bromanyl-5-chloranyl-benzoate, 2-bomo-5-chlorobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 280500
IUPAC-namn metyl-2-brom-5-klorbensoat
LEDER COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
Smältpunkt 37°C to 40°C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 249.49
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.