Läs mer
Methyl 2-Bromo-5-chloronicotinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Bromo-5-chloronicotinate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)5-2-4(9)3-10-6(5)8/h2-3H,1H3 |
| Formel vikt | 248.9192 |