Läs mer
Methyl 2-bromobenzoate, 99%
Produktkod. 11499643
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499643 100 g 100g
11489643 25 g 25g
11409653 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499643 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12435.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 610-94-6 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Metyl-2-brombensoat under Heck-reaktion med akrylnitril resulterar i laktonisering för att ge bensofuran-2-onen 3-(cyanometyl)-2-kumaranon. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metyl-2-brombensoat under Heck-reaktion med akrylnitril resulterar i laktonisering för att ge bensofuran-2-on 3-(cyanometyl)-2-kumaranon. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-94-6
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.05
MDL-nummer MFCD00016328
InChI-nyckel SWGQITQOBPXVRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-bromobenzoate, 2-bromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, methyl ester, methyl-2-bromobenzoate, methyl bromobenzoate, o-bromobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, o-bromo-, methyl ester, pubchem3956, 2-bromo methyl benzoate, acmc-1atow
PubChem CID 11894
IUPAC-namn metyl-2-brombensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-bromobenzoate
Densitet 1.532
Kokpunkt 252°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.559
Kvantitet 100 g
Beilstein 1862501
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 215.05
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.