Läs mer
Methyl 2-bromobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-bromobenzoate |
| CAS | 610-94-6 |
| Molekylformel | C8 H7 Br O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccccc1Br |
| IUPAC-namn | methyl 2-bromobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.044 |
| Formel vikt | 213.963 |