Läs mer
Methyl 2-bromohexanoate, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31006989
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31006989 25 g 25g
30989699 100 g 100g
30996201 500 g -
30989523 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31006989 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD13821225g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-bromohexanoate
CAS 5445-19-2
Molekylformel C7H13BrO2
MDL-nummer MFCD00045038
Kvantitet 25 g
LEDER CCCCC(Br)C(OC)=O
Molekylvikt (g/mol) 209.08
Procent renhet 95%