Läs mer
Methyl 2-bromohexanoate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15466638
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15466638 25 mL 25ml
15476638 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60165.AC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5445-19-2
Molekylformel C7H13BrO2
Molekylvikt (g/mol) 209.083
MDL-nummer MFCD00045038
InChI-nyckel YGLPDRIMFIXNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, methyl 2-bromocaproate, methyl 2-bromanylhexanoate, methyl bromohexanoate, hexanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, s, methyl-2-bromohexanoate, acmc-20mk9n, ksc490a4j, methyl-2-bromocaproate
PubChem CID 95578
IUPAC-namn methyl 2-bromohexanoate
LEDER CCCCC(C(=O)OC)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-bromohexanoate
Densitet 1.289
Flampunkt 69°C (156°F)
Linjär formel CH3(CH2)3CHBrCOOCH3
Brytningsindex 1.455
Kvantitet 25 mL
Beilstein 1722052
Formel vikt 209.08
Procent renhet 98%