Läs mer
Methyl 2-bromohexanoate, 98%, Thermo Scientific™
Description
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-bromohexanoate |
| Densitet | 1.289 |
| Flampunkt | 69°C (156°F) |
| Linjär formel | CH3(CH2)3CHBrCOOCH3 |
| Brytningsindex | 1.455 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Beilstein | 1722052 |
| Formel vikt | 209.08 |
| Procent renhet | 98% |