Läs mer
Methyl 2-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoate, Mikromol™
Produktkod. 17903826
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17903826 25 mg
1 options
Produktkod. 17903826 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3641.150025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 2-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester
CAS 98475-07-1
Analyt- eller komponentnamn 2-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H8 Br N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 2-(bromomethyl)-3-nitro-, methyl ester (9CI, ACI), Methyl 2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate
InChI formel InChI=1S/C9H8BrNO4/c1-15-9(12)6-3-2-4-8(11(13)14)7(6)5-10/h2-4H,5H2,1H3
LEDER COC(=O)c1cccc(c1CBr)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn methyl 2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate
Molekylvikt (g/mol) 274.07
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 272.9637 g/mol