Läs mer
Metyl 2-(brommetyl)akrylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10384592 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10384592 1 g 1g
10456442 5 g 5g
11994961 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10384592 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367630010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4224-69-5 | C5H7BrO2 | 179.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4224-69-5
Molekylformel C5H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 179.01
MDL-nummer MFCD00011697
InChI-nyckel CFTUQSLVERGMHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-bromomethyl acrylate, methyl 2-bromomethyl prop-2-enoate, methyl 2-bromomethyl-2-propenoate, methyl alpha-bromomethyl acrylate, 2-bromomethyl methyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-bromomethyl-, methyl ester, 2-bromomethyl acrylic acid methyl ester, acrylic acid, 2-bromomethyl-, methyl ester, zlchem 195, pubchem17371
PubChem CID 521093
IUPAC-namn metyl-2-(brommetyl)prop-2-enoat
LEDER COC(=O)C(=C)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
Färg Brun till färglös
Densitet 1.4890g/mL, 1.489
Kokpunkt 35.0°C to 37.0°C (13.0 mmHg)
Flampunkt 78°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4870 to 1.4890
Kvantitet 1 g
Formel vikt 179.01
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.