Läs mer
Methyl (±)-2-Bromopropionate-2,3,3,3-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromopropanoic Acid Methyl Ester-2,3,3,3-D4 |
| CAS | 1398065-68-3 |
| Molekylformel | C4 D4 H3 Br O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Methyl (±)-2-Bromopropionate-2,3,3,3-d4, Methyl 2-bromopropanoate-2,3,3,3-d4, 2-Bromopropanoic-2,3,3,3-d4 acid methyl ester, 2-Bromopropanoic Acid Methyl Ester-2,3,3,3-D4, 2-Bromopropionic acid-methyl ester-2,3,3,3-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7BrO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3/i1D3,3 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(Br)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-bromo-2,3,3,3-tetradeuteriopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.0258 |
| Formel vikt | 169.988 g/mol |
| Visa mer |