Läs mer
Methyl 2-Bromopropionate, TRC
Produktkod. 30464694
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30464694 25 g
1 options
Produktkod. 30464694 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29404525G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromopropionicacid-methylesterr
CAS 5445-17-0
Molekylformel C4 H7 Br O2
Kvantitet 25 g
Synonym Propanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, Propionic acid, 2-bromo-, methyl ester (7CI,8CI), (±)-2-Bromopropionic acid methyl ester, (±)-Methyl 2-bromopropionate, 2-Bromopropanoic acid methyl ester, 2-Bromopropionic acid methyl ester, DL-α-Bromopropionic acid methyl ester, Methyl (±)-α-bromopropionate, Methyl 2-bromopropanoate, Methyl 2-bromopropionate, Methyl DL-2-bromopropanoate, Methyl DL-α-bromopropionate, Methyl α-bromopropanoate, Methyl α-bromopropionate, NSC 21973
InChI formel InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
LEDER COC(=O)C(C)Br
IUPAC-namn methyl 2-bromopropanoate
Molekylvikt (g/mol) 167
Formel vikt 165.9629