Läs mer
Metyl-2-bromtiazol-4-karboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15460279
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460279 5 g 5g
15470279 250 mg 250mg
15450279 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15460279 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63541.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 170235-26-4 | Molekylformel: C5H4BrNO2S | Molekylvikt: 222,056 g/mol
Den används som mellanprodukt för läkemedel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Tillämpningar Det används som en mellanprodukt för läkemedel
.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 170235-26-4
Molekylformel C5H4BrNO2S
Molekylvikt (g/mol) 222.056
MDL-nummer MFCD06659908
InChI-nyckel YOWKNNKTQWCYNC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2763213
IUPAC-namn metyl-2-brom-l,3-tiazol-4-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CSC(=N1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
Kvantitet 5 g
Synonym methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate, 2-bromothiazole-4-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-4-methoxycarbonyl-1,3-thiazole, methyl2-bromothiazole-4-carboxylate, methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromo-thiazole-4-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid methyl ester, pubchem8920, acmc-1c5qt
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 222.06
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.