Läs mer
Methyl 2-Butynoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Butynoate |
| CAS | 23326-27-4 |
| Molekylformel | C5H6O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Methyl 3-methylpropiolate, Methyl methylacetylenecarboxylate, Methyl methylpropiolate, Methyl tetrolateNSC 244950 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c1-3-4-5(6)7-2/h1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)C#CC |
| IUPAC-namn | methyl but-2-ynoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vikt | 98.0368 |