Läs mer
Methyl 2-Chloro-2-(2-chlorophenyl)acetate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl 2-Chloro-2-(2-chlorophenyl)acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Chloro-2-(2-chlorophenyl)acetate |
| CAS | 90055-47-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 2-Chloro-2-(2-chlorophenyl)acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H8 Cl2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α,2-dichloro-, methyl ester, Methyl 2-chloro-2-(2-chlorophenyl)acetate, Methyl chloro(2-chlorophenyl)acetate, Methyl α,2-dichlorobenzeneacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8Cl2O2/c1-13-9(12)8(11)6-4-2-3-5-7(6)10/h2-5,8H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C(Cl)c1ccccc1Cl |
| IUPAC-namn | methyl 2-chloro-2-(2-chlorophenyl)acetate |
| Visa mer |