Läs mer
Methyl 2-chloro-3-methoxypropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-chloro-3-methoxypropionate |
| CAS | 36997-03-2 |
| Molekylformel | C5 H9 Cl O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | α-Chlor-β-methoxypropansaeure-methylester |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO3/c1-8-3-4(6)5(7)9-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | COCC(Cl)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-chloro-3-methoxypropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.576 |
| Formel vikt | 152.024 |