Läs mer
Methyl 2-chloro-3-methylbenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-chloro-3-methylbenzoate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6-4-3-5-7(8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,1-2H3 |
| Formel vikt | 184.0291 |