Läs mer
Metyl-2-klor-4,4-dimetyl-3-oxopentanoat, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10405902
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10405902 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10495892 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10405902 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09505EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 306935-33-1
Molekylformel C8H13ClO3
Molekylvikt (g/mol) 192.639
MDL-nummer MFCD01570535
InChI-nyckel NGRPVOKPBYTXLT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779362
IUPAC-namn metyl-2-klor-4,4-dimetyl-3-oxopentanoat
LEDER CC(C)(C)C(=O)C(C(=O)OC)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-chloro-4, 4-dimethyl-3-oxopentanoate
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CH3)3CC(O)CHClCO2CH3
Kvantitet 10 g
Synonym 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoic acid methyl ester, methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoate, pentanoic acid,2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pentanoic acid, 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester
Formel vikt 192.64
Procent renhet 90%