Läs mer
Metyl 2-klor-4-fluorfenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10492451 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
5g
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10492451 5 g Glasflaska 5g
1 options
Product Code. 10492451 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 304780050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 214262-88-1 | C9H8ClFO2 | 202.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 2-chloro-4-fluorophenylacetate
Namnnotering 98%
CAS 214262-88-1
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H8ClFO2
Linjär formel ClC6H3(F)CHCOCH3
Brytningsindex 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00800611
Kvantitet 5 g
Synonym methyl 2-2-chloro-4-fluorophenyl acetate, methyl 2-chloro-4-fluorophenylacetate, benzeneacetic acid, 2-chloro-4-fluoro-, methyl ester, methyl-2-chloro-4-fluorophenylacetate, pubchem16488, methyl 2-chloro-4-fluorophenyl acetate, methyl2-2-chloro-4-fluorophenyl acetate, 2-chloro-4-fluorophenyl-acetic acid methyl ester, 2-chloro-4-fluorophenyl acetic acid methyl ester, methyl 2-chloro-4-fluorophenylacetate 98
InChI-nyckel DFTYYBRLWCAUHP-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)CC1=CC=C(F)C=C1Cl
IUPAC-namn metyl-2-(2-klor-4-fluorfenyl)acetat
Molekylvikt (g/mol) 202.61
PubChem CID 736123
Formel vikt 202.51
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Product Title
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.