missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 2-chloro-4-iodonicotinate, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7038375
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15413828 250 mg 250mg
15403828 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15413828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57319.MD

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 185041-05-8
Molekylformel C7H5ClINO2
Molekylvikt (g/mol) 297.48
MDL-nummer MFCD04039871
InChI-nyckel FXGPTKSMXUWJGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-chloro-4-iodonicotinate, 2-chloro-4-iodo-nicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-4-iodo-, methyl ester, methyl 2-chloro-iodonicotinate, methyl 2-chloro-4-iodo-3-pyridinecarboxylate, methyl2-chloro-4-iodonicotinate, 2-chloro-4-iodonicotinic acid methyl ester, methyl 2-chloranyl-4-iodanyl-pyridine-3-carboxylate, methyl 2-chloro-4-iodopyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylicacid,2-chloro-4-iodo-,methylester
PubChem CID 10851565
IUPAC-namn methyl 2-chloro-4-iodopyridine-3-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=C(Cl)N=CC=C1I

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 2-chloro-4-iodonicotinate
Smältpunkt 81°C to 85°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 297.48
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.