Läs mer
Metyl 2-kloro-4-nitrobenzoat, 98 %
Produktkod. 11449596
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449596 100 g 100g
11429596 5 g 5g
11439596 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449596 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20169.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 13324-11-3 | C8H6ClNO4 | 215,59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13324-11-3
Molekylformel C8H6ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 215.59
MDL-nummer MFCD00017013
InChI-nyckel PICNSXCJRMYANX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl2-chloro-4-nitrobenzoate, 4-nitro-2-chlorobenzoic acid methyl ester, 2-chloro-4-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-chloro-4-nitro-, methyl ester, maybridge1_005088, acmc-1c12v, methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate, methyl-4-nitro-2-chlorobenzoate, 2-chloro-4-nitrobenzoic acid methylester
PubChem CID 83343
IUPAC-namn metyl-2-klor-4-nitrobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate
Smältpunkt 74°C to 78°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1877723
Formel vikt 215.59
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.