Läs mer
Metyl 2-klor-4-nitrobensoat, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10160412 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10160412 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10160412 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 354320050
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate
Namnnotering 98%
CAS 13324-11-3
Smältpunkt 77,0 °C till 78,0 °C
Färg Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H6ClNO4
MDL-nummer MFCD00017013
Kvantitet 5 g
Synonym 2-chloro-4-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl2-chloro-4-nitrobenzoate, 4-nitro-2-chlorobenzoic acid methyl ester, 2-chloro-4-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-chloro-4-nitro-, methyl ester, maybridge1_005088, acmc-1c12v, methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate, methyl-4-nitro-2-chlorobenzoate, 2-chloro-4-nitrobenzoic acid methylester
InChI-nyckel PICNSXCJRMYANX-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn metyl-2-klor-4-nitrobensoat
Molekylvikt (g/mol) 215.59
PubChem CID 83343
Formel vikt 215.59
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.