Learn More
Methyl 2-chloro-5-nitrobenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11316425 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
Packungsgröße:
10g
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11316425 10 g 10g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11316425 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438390100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Methyl 2-chloro-5-nitrobenzoate
CAS 6307-82-0
Smältpunkt 68.0°C to 69.5°C
Färg Cream
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Molekylformel C8H6ClNO4
Kvantitet 10 g
Synonym 2-chloro-5-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-chloro-5-nitro-, methyl ester, methyl 2-chloro-5-nitrobenzenecarboxylate, 2-chloro-5-nitro-benzoic acid methyl ester, methylester kyseliny 2-chlor-5-nitrobenzoove czech, pubchem3711, acmc-209ncv, methylester kyseliny 2-chlor-5-nitrobenzoove, 4-09-00-01228 beilstein handbook reference, methyl2-chloro-5-nitrobenzoate
InChI-nyckel VCYWZLGOWNCJNJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Cl
IUPAC-namn methyl 2-chloro-5-nitrobenzoate
Molekylvikt (g/mol) 215.59
PubChem CID 22754
Formel vikt 215.59
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-chloro-5-nitrobenzoate
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.