Läs mer
Methyl 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylate, 98%
Produktkod. 15468465
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468465 25 g 25g
15456247 1 g 1g
15458465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15468465 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33438.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42521-10-8 | C8H8ClNO3 | 201.606 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42521-10-8
Molekylformel C8H8ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 201.606
MDL-nummer MFCD00173929
InChI-nyckel DAPAXVAUEVRBGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-chloro-6-methoxyisonicotinate, 2-chloro-6-methoxy-isonicotinicacidmethylester, 2-chloro-6-methoxy-4-methoxycarbonyl pyridine, methylchloromethoxyisonicotinate, methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate, 2-chloro-6-methoxy-isonicotinic acid methyl ester, methyl 2-chloro-6-methoxypyridin-4-yl carboxylate, 2-chloro-6-methoxy-isonicotinic acidmethyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 13339618
IUPAC-namn metyl-2-klor-6-metoxipyridin-4-karboxylat
LEDER COC1=NC(=CC(=C1)C(=O)OC)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylate
Smältpunkt 103°C to 105°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 201.61
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.