missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15412416
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15412416 250 mg 250mg
15492406 1 g 1g
15402416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15412416 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56006.MD
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3998-90-1
Molekylformel C8H8ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 185.61
MDL-nummer MFCD04038391
InChI-nyckel BDWMGYZSQKGUFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-chloro-6-methylisonicotinate, methyl 2-chloro-6-picoline-4-carboxylate, 2-chloro-6-picoline-4-carboxylic acid methyl ester, 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl-6-methylpyridine, methyl 6-chloro-2-methylpyridine-4-carboxylate, 2-chloro-6-methylisonicotinic acid methyl ester, 2-chloro-6-methyl pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-, methyl ester, pubchem17060
PubChem CID 2759833
IUPAC-namn methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=CC(C)=NC(Cl)=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
Smältpunkt 58°C to 62°C
Kokpunkt 124°C to 125°C (7 mmHg)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 185.61
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.