missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2-chloro-6-nitrobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-chloro-6-nitrobenzoate |
| CAS | 80563-87-7 |
| Molekylformel | C8H6ClNO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClNO4/c1-14-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10(12)13/h2-4H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1c(Cl)cccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | methyl 2-chloro-6-nitrobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.59 |
| Formel vikt | 214.9985 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?