Läs mer
Methyl 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClF3NO2/c1-15-7(14)4-2-3-5(8(10,11)12)13-6(4)9/h2-3H,1H3 |
| Formel vikt | 238.9961 |