Läs mer
Metyl-2-(klormetyl)-1,3-oxazol-4-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10197262
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10197262 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10127372 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10197262 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00116CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 208465-72-9
Molekylformel C6H6ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 175.57
MDL-nummer MFCD06660133
InChI-nyckel CMUKPCIZFMTLKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-chloromethyl oxazole-4-carboxylate, methyl 2-chloromethyl-1,3-oxazole-4-carboxylate, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-chloromethyl-, methyl ester, methyl 2-chloromethyl-4-oxazolecarboxylate, pubchem22375, 2-chloromethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate, 2-chloromethyloxazole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-chloro-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
PubChem CID 2763199
IUPAC-namn metyl-2-(klormetyl)-1,3-oxazol-4-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=COC(CCl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-(chloromethyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 175.57
Procent renhet 97%