Läs mer
Methyl 2-chlorophenylacetate, 98%
Produktkod. 10456052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10456052 5 g Glasflaska 5g
10512422 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10456052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 351040050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 57486-68-7 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57486-68-7
Molekylformel C9H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 184.62
MDL-nummer MFCD00137445
InChI-nyckel KHBWTRFWQROKJZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93683
IUPAC-namn metyl-2-(2-klorfenyl)acetat
LEDER COC(=O)CC1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-chlorophenylacetate
Namnnotering 98%
Färg Färglös
Densitet 1.2100g/mL, 1.21
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.5240 to 1.526
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Linjär formel ClC6H4CH2CO2CH3
Beilstein 09, 448
Synonym methyl 2-chlorophenylacetate, methyl 2-2-chlorophenyl acetate, methyl 2-chlorophenyl acetate, 2-chlorophenyl acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chlorophenylacetic acid methylester, 2-chlorobenzeneacetic acid methyl ester, acmc-209lyj, methyl2-chlorophenylacetate
Formel vikt 184.62
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 2-chlorophenylacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.