Läs mer
Metyl-2-klorpropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11428467
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428467 5000 g 5000g
11418467 250 g 250g
11408467 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18541.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17639-93-9 | C4H7ClO2 | 122.55 g/mol
Metyl-2-klorpropionat används som initiator under syntesen av akrylamidhomopolymerer och akrylamid-N-isopropylakrylamidsegmentsampolymerer. Det används också för att producera 2-tiofen-2-yl-propionsyrametylester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl-2-klorpropionat används som initiator under syntesen av akrylamidhomopolymerer och akrylamid-N-isopropylakrylamidsegmentsampolymerer. Det används också för att producera 2-tiofen-2-yl-propionsyrametylester.
Löslighet Olösligt
i vatten
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17639-93-9
Molekylformel C4H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 122.55
MDL-nummer MFCD00000863
InChI-nyckel JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 2-chloropropionate, propanoic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloropropionic acid methyl ester, propionic acid, 2-chloro-, methyl ester, methyl alpha-chloropropionate, methyl .alpha.-chloropropionate, .alpha.-chloropropionic acid methyl ester, propanoic acid, 2-chloro-, methyl ester, s, ch3chclc o och3, acmc-1bl6f
PubChem CID 28659
IUPAC-namn metyl-2-klorpropanoat
LEDER COC(=O)C(C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-chloropropionate
Smältpunkt <-10°C
Kokpunkt 132°C to 133°C
Flampunkt 38°C (100°F)
Kvantitet 5000 g
UN-nummer UN2933
Beilstein 1421535
Formel vikt 122.55
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.