Läs mer
Methyl 2-Chloropropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Chloropropionate |
| CAS | 17639-93-9 |
| Molekylformel | C4H7ClO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Methyl 2-Chloropropanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)C(C)Cl |
| IUPAC-namn | methyl 2-chloropropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.55 |
| Formel vikt | 122.0135 |