Läs mer
Metyl 2-kloropyridin-3-karboxylat, 98 %
Produktkod. 15492159
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492159 25 g 25g
15482159 5 g 5g
15402169 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64798.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 40134-18-7 | C7H6ClNO2 | 171,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40134-18-7
Molekylformel C7H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 171.58
MDL-nummer MFCD01318629
InChI-nyckel MYGAJZBZLONIBZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 819931
IUPAC-namn metyl-2-klorpyridin-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC=CN=C1Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
Färg Färglös
Densitet 1.314 g/mL
Kokpunkt 150 °C (1 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.537
Kvantitet 25 g
Beilstein 122129
Synonym methyl 2-chloronicotinate, 2-chloronicotinic acid methyl ester, 2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, methyl2-chloronicotinate, methyl 2-chloro-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-nicotinic acid methyl ester, methyl chloronicotinate, pubchem15917, acmc-1am6z
Formel vikt 171.58
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.